Merck
G4401
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt
≥85%, powder
Synonyma:
6-Deoxy-β-L-galactopyranosylguanosine 5′-diphosphate, GDP-Fuc, GDP-fucose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H23N5Na2O15P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
633.31
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt, ≥85%
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)n3cnc4C(=O)N=C(N)Nc34)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C16H25N5O15P2/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27)
InChI key
LQEBEXMHBLQMDB-UHFFFAOYSA-N
General description
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose (GDP-fucose) is a sugar nucleotide present in bacteria and humans and is a fucosyltransferase substrate.
Substrate for fucosyltransferase
Application
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt may be used as a component of fucosyltransferase VII (FTVII) reaction buffer to aid exofucosylation in murine adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells (AMSCs). It has been used for microbe agglutination assay and agglutination inhibition assay.
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt has been used for microbe agglutination assay and agglutination inhibition assay.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)