O této položce
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~60 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human glucocerebrosidase (GBA) or SH-SY-5Y cell lysate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GBA(2629)
mouse ... Gba(14466)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| G4046-200UL | 04061838031174 |