O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H24N4O· HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
348.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
mp
284.0-290.0 °C
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CN1[C@H]2CCC[C@@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
InChI
1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
InChI key
QYZRTBKYBJRGJB-WQTKJZBYSA-N
Biochem/physiol Actions
Granisetron hydrochloride is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist and antiemetic.
Granisetron hydrochloride helps to block nausea/emesis and abdominal pain in irritable bowel syndrome, that is stimulated by chemotherapy.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Granisetron hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| G3796-10MG | 04061833630204 |
| G3796-50MG | 04061832082202 |