Merck
G2580
Sephadex® G-25
Fine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
technique(s)
buffer exchange: suitable
matrix active group
phase
swelling
1 g swells to 4-6 mL
bead size
20-80 μm
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O.OC(CO)CO
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
InChI key
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
General description
Sephadex® is a beaded gel filtration medium prepared by cross-linking dextran with epichlorohydrin under alkaline conditions. It is used in affinity chromatography, protein chromatography and gel filtration chromatography.
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,000 - 5,000
Dextrans: 100 - 5,000
Application
Sephadex® G-25 has been used in size-exclusion chromatography to remove excess dye from labelled proteins.
Other Notes
G2580-100G′s updated product number is GE17-0032-01
G2580-500G′s updated product number is GE17-0032-02
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-25
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)