Merck
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Glass strips, For thin section (EM) knives
description
Pre-washed and ready to use
packaging
pkg of 30 strips
size
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Související kategorie
General description
Specially formulated for microtomy knife making.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)