Přeskočit na
G0876
β-Glucuronidase from Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Synonyma:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 180,00 Kč
2 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 560,00 Kč
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 210,00 Kč
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 800,00 Kč
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 900,00 Kč
5 x 25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
81 700,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Číslo EC:
MDL number:
Specific activity:
≥85,000 units/mL
2 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
type
Type H-2
Quality Segment
form
aqueous solution
specific activity
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
New Technical Article Comparing Performance of Different Enzymes
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Biochem/physiol Actions
Used for the hydrolysis of glucuronide conjugates in urinary metabolite analysis
Physical form
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Analysis Note
Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 5.0 (30 min assay).
Sulfatase Unit Definition: One unit of sulfatase will hydrolyze 1.0 μmole p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G0762G1512G8162
specific activity
≥85,000 units/mL
specific activity
≥60,000 units/mL
specific activity
≥400,000 units/g solid
specific activity
≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
secondary activity
-
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
secondary activity
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)