Merck
F9552
Formoterol fumarate dihydrate
>98% (HPLC), solid, β₂-Adrenoreceptor agonist.
Synonyma:
(R*,R*)-N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide fumarate, Formoterol hemifumarate salt monohydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H24N2O4 · 0.5C4H4O4 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
420.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Formoterol fumarate dihydrate, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Novartis
SMILES string
O.O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m00.../s1
InChI key
RATSWNOMCHFQGJ-TUYNVFRMSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Formoterol fumarate dihydrate has been used:
  • as β2-adrenergic agonist, to determine whether β2-adrenergic receptor signaling was sufficient to induce up-regulation of select gene transcripts
  • as a β2-adrenergic receptor agonist and a long term bronchodilator
  • as β2-adrenergic receptor (β2AR) agonist to recover renal function in ischemia-reperfusion injury (IRI) in mice
Biochem/physiol Actions
β2-Adrenoreceptor agonist.
Formoterol fumarate dihydrate can be used along with budesonide to treat asthma.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formoterol fumarate dihydrate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
F9552-10MG04061833621875
F9552-50MG04061833621882