Přeskočit na
F5554
Formalin, 10%, Neutral Buffered, Wintergreen Scented
histological fixative, pH 6.9-7.1
Synonyma:
Formaldehyde, Methanal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
19 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 180,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
2 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
color
colorless
pH
6.90-7.10
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
10% Neutral buffered formalin (NBF) is the most commonly used fixative for light microscopy. 10% NBF is well suited for large throughput laboratories and requires a relatively short period of fixation, but can also be used for the long-term storage of tissue. Formalin fixation is thought to form between the aldehydes and the proteins, creating a gel, thus retaining cellular constituents in their in vivo relationship.
Application
Intended for use as a general purpose histological fixative. Wintergreen oil has been added to the standard formulation to provide a wintergreen scent.
Formalin, 10%, Neutral Buffered, Wintergreen Scented has been used as a fixative in transformation and tumorigenicity assay and in immunohistostaining.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HT501128HT501320HT5012
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)