Merck
F4523
Fast Red TR/Naphthol AS-MX
SIGMAFAST, fluorogenic, tablet
Synonyma:
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium / 3-Hydroxy-2-naphthoic acid 2,4-dimethylanilide phosphate tablets
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets, tablet, To prepare 10 mL
Quality Segment
form
tablet
storage temp.
−20°C
Application
Developed for use as a precipitating substrate for the detection of alkaline phosphatase activity in immunochemistry. Primary uses are in immunohistology, immunoblotting, or dot blotting. SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX tablets contain 0.6 mM levamisole to block endogenous alkaline phosphatase activity. SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets require no additional steps or buffers to prepare an active substrate solution.
SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX tablets has been used in fluorescent in situ hybridization for the analysis of gene expression in neurons and synapses.
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 10 mL of deionized water yields a ready-to-use buffered solution.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)