Přeskočit na
EP5495515003
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for aerosol-tight rotor lid FA-24×2 (Centrifuge models 5420, 5425/R)
Synonyma:
Eppendorf® Rotor Lid Seals
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41103913
eCl@ss:
32110390
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5495515003
compatibility
Centrifuge models 5420, 5425/R
General description
Seal for aerosol-tight rotor lid FA-24x2/-PTFE (Centrifuge 5425/R)
Application
CENTRIFUGATION
Features and Benefits
FA-24×2 (Centrifuge 5420, 5425/R)
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP5495516000EP5895177000EP5409718002
description
for aerosol-tight rotor lid FA-24×2 (Centrifuge models 5420, 5425/R)
description
for aerosol-tight rotor lid FA-10x5 and FA-18x2 (Centrifuge modle 5425/R)
description
for rotor FA-6x250
description
for rotors FA-45-20-17 (Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R), and FA-20x5 (Centrifuge models 5920R, 5910R)
compatibility
Centrifuge models 5420, 5425/R
compatibility
Centrifuge model 5425/R
compatibility
-
compatibility
Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R, and 5920R/5910R, Rotor FA-45-20-17, and FA-20x5
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5495515003
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5495516000
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5895177000
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409718002
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)