Přeskočit na
EP5425715005
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 mL PCR tubes, pack of 6 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
6 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
416,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5425715005
416,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
holds 0.2 mL PCR tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5425715005
technique(s)
PCR: suitable, centrifugation: suitable
compatibility
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP5425723008EP5427717005EP5425717008
description
holds 0.2 mL PCR tubes, pack of 6 ea
description
holds 0.2 ml PCR tubes, for use with Rotor F-45-72-8, pack of 6 ea
description
Holds PCR Strips tubes, pack of 4 ea
description
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes, pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5425715005
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5425723008
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5427717005
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5425717008
compatibility
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
compatibility
for use with Rotor F-45-72-8
compatibility
for use with Rotor F-45-64-5-PCR
compatibility
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
feature
holds 0.2 mL PCR tubes
feature
holds 0.2 ml PCR tubes
feature
Holds PCR Strips tubes
feature
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes
technique(s)
centrifugation: suitable, PCR: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable, PCR: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable, PCR: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 6 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Adapter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)