Přeskočit na
EP5409706004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5409706004 (Global)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5427R
Parameter:
14,000 rpm, 20,800 × g max. RCF
Feature:
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, aerosol tight, fixed angle rotor
17 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, aerosol tight, fixed angle rotor
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409706004 (Global)
parameter
14,000 rpm, 20,800 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5427R
General description
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP5409708007EP5409702009EP5409710001
description
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
description
FA-45-30-11, non aerosol-tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, with rotor lid
description
FA-45-24-11, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
description
FA-45-48-11, aerosol-tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
compatibility
for use with centrifuge models 5427R
compatibility
for use with centrifuge models 5427R
compatibility
for use with centrifuge models 5427R
compatibility
for use with centrifuge models 5427R
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409706004 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409708007 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409702009 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409710001 (Global)
feature
lid, aerosol tight, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, fixed angle rotor
feature
fixed angle rotor, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, non aerosol-tight, with rotor lid
feature
aerosol tight, fixed angle rotor, to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
feature
lid, to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes, fixed angle rotor, aerosol-tight
parameter
14,000 rpm, 20,800 × g max. RCF
parameter
14,000 rpm, 20,800 × g max. RCF
parameter
25,000 × g max. RCF, 16,220 rpm
parameter
18,210 × g max. RCF, 12,700 rpm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)