Přeskočit na
EP0030127960
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/2000, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Synonyma:
PCR, Plates, Sealing films
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 460,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030127960
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
4 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
non-sterile
feature
PCR clean, for DWP 96/2000
packaging
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030127960
technique(s)
PCR: suitable
General description
A reusable, short-term option for protecting multiplate samples from evaporation and contamination.
Application
Eppendorf sealing mats are to protect samples in multiplates from evaporation and contamination. They are suitable for short-term storage.
Features and Benefits
  • Sealing Mats are reusables and can be autoclave.
  • Sealing mats are suitable for short-term storage
  • Eppendorf Sealing Mats are autoclavable
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP0030127978EP0030132947EP0030127781
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030127960
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030127978
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030132947
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030127781
packaging
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
packaging
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
feature
PCR clean
feature
PCR clean, for DWP 96/1000 and DWP 96/500
feature
PCR clean, self-adhesive
feature
PCR clean, autoclavable, PCR film, self-adhesive
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® PCR Sealing Mat
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)