O této položce
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P1H12, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 130 kDa
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable using 2% paraformaldehyde 9:1 methanol, immunocytochemistry: suitable using 4% paraformaldehyde 0.1-0.5% triton X-100, smears or live cells, immunohistochemistry: suitable using using acetone-fixed sections of human tongue, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| E9653-.2ML | 04061838105165 |