Přeskočit na
E3889
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Molecular Biology, ≥97.0%
Synonyma:
EGTA, Egtazic acid, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 920,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 620,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 900,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
70 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
3 920,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
loss
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
A chelating agent useful for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid has been used:
  • in Dulbecco′s phosphate-buffered saline (DPBS) to induce the weakening of cell-to-cell junctions
  • as an extracellular calcium chelator to study the role of calcium in axonal mitochondria degeneration
  • as a component in lysis buffer for lysing mouse mucosal cells for western blot analysis
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol tetraacetic acid (EGTA) can chelate calcium (Ca2+) at a ratio of 1:1. It serves as an anti-coagulant when dissolved at 1 g per 100 ml of blood. EGTA can prevent the vesicular release in the nanodomain of single Ca2+ channels. This metal chelator can inhibit the activity of pseudolysin.
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid A is a chelating agent used for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
E0396E4378324626
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
assay
≥97.0%
assay
≥97 .0%
assay
≥97.0%
assay
≥98% dry basis (complexometric)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid (fine)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
-
loss
≤1.0% loss on drying
loss
-
loss
≤1.0% loss on drying
loss
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?