Přeskočit na
E4378
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥97.0%
Synonyma:
EGTA, Egtazic acid, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 420,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 090,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 600,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
34 800,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
61 400,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
88 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
3 420,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
loss
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
General description
solubility in water increases with pH
Application
A chelating agent useful for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid has been used as a component of:
  • ice-cold cardioplegia solution for transverse aortic constriction in rats
  • ice-cold lysis buffer for protein extraction and whole extract cells
  • buffer A, B and, C for the extraction of mitochondria from HEK293F cells
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid A is a chelating agent used for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
324626E3889E0396
assay
≥97.0%
assay
≥98% dry basis (complexometric)
assay
≥97.0%
assay
≥97 .0%
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
form
powder
form
solid (fine)
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: soluble
solubility
-
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless, H2O: soluble (increases as pH is increased)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Walter Marcotti et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(16), 5505-5514 (2014-04-18)
Tip links between adjacent stereocilia are believed to gate mechano-electrical transducer (MET) channels and mediate the electrical responses of sensory hair cells. We found that mouse auditory hair cells that lack tip links due to genetic mutations or exposure to
David R Whitfield et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(2), 141-148 (2014-06-24)
Depression is a common symptom in dementia with Lewy bodies (DLB), Parkinson disease dementia (PDD), and Alzheimer disease (AD), yet its molecular basis remains unclear and current antidepressants do not appear to be effective. Cerebral zinc has been implicated in
Olof Idevall-Hagren et al.
The EMBO journal, 34(17), 2291-2305 (2015-07-24)
The extended synaptotagmins (E-Syts) are ER proteins that act as Ca(2+)-regulated tethers between the ER and the plasma membrane (PM) and have a putative role in lipid transport between the two membranes. Ca(2+) regulation of their tethering function, as well
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
E4378-250G04061833603697
E4378-100G04061833603673
E4378-500G04061835544479
E4378-25G04061833603703
E4378-1KG04061833603680
E4378-10G04061835544462
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?