Merck
D9760
L-(−)-Dithiothreitol
≥95% (titration)
Synonyma:
(−)-Cleland’s Reagent, (2R,3R)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, L-DTT, Cleland reagent chiral
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H10O2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-263-0
Beilstein/REAXYS Number:
2036371
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
color
white
mp
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Application
L-DTT [(2R,3R)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol; L-dithiothreitol], a chiral bidentate dithiol with two stereogenic centers, may be used in chiroptical response research. L-DDT is proposed as a stereoselective reducing agent for disulfide bridges in complex molecules.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)