Přeskočit na
D9434
Dextrose
97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Dextrose
Synonyma:
D-(+)-Glucose, Dextrose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 770,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 280,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 000,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
5 770,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
corn
Quality Segment
grade
anhydrous
agency
USP/NF, meets BP testing specifications, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.0% anhydrous basis
form
solid
optical activity
[α]/D 52.5 to 53.3 °
quality
meets EP, BP, JP, USP testing specifications
impurities
≤4 ppm heavy metals
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
water: ~470 g/L
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Application
Dextrose has been used:
  • as a component in a basic medium to incubate goat mammary epithelial cells (GMEC) for glucose stimulation[1]
  • in mice to perform glucose-stimulated insulin secretion test (IST) and to quantify serum insulin by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
  • to perform glucose tolerance test (GTT) in thermoneutral (TN) and heat-stressed (HS) dairy ewes to study its effects on the feed intake[3]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G8769G8644RDD016
Dextrose 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9434
Dextrose
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
assay
97.5-102.0% anhydrous basis
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (anhydrous)
biological source
corn
biological source
-
biological source
-
biological source
maize
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
solubility
water: ~470 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
form
solid
form
solution
form
solution
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the storage temperature for product Dextrose D9434?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product should be stored at room temperature.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review