Merck
D9175
Dantrolene sodium salt
Ca2+ release from sarcoplasmic reticulum inhibitor, solid
Synonyma:
1-[(5-­(p-Nitro­phenyl)­fur­furyl­idene)­amino]­hydan­toin sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H9N4NaO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
336.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Dantrolene sodium salt,
form
solid
Quality Segment
originator
JHP Pharmaceuticals
SMILES string
[Na+].[H]\C(=N/N1CC(=O)N=C1[O-])c2ccc(o2)-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10N4O5.Na/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;/h1-7H,8H2,(H,16,19,20);/q;+1/p-1/b15-7+;
InChI key
KSRLIXGNPXAZHD-HAZZGOGXSA-M
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Ca2+ release from sarcoplasmic reticulum; muscle relaxant.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by JHP Pharmaceuticals. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dantrolene sodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)