Merck
D8812
Dispo-Biodialyzer
MWCO 2 kDa
Synonyma:
Harvard Bioscience 740705, dialysis unit, dialyzer, disposable dialysis unit, small sample diallysis unit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
pore size
2 kDa MWCO
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)