Merck
D8040
(±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt
Synonyma:
trans-(±)-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide methanesulfonate salt, U-50488H
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H26Cl2N2O · CH4O3S
Molekulová hmotnost:
465.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CN([C@@H]1CCCC[C@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.CH4O3S/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;1-5(2,3)4/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t17-,18-;/m1./s1
InChI key
OJPHNZCUXUUVKU-JAXOOIEVSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
(±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt has been used as a control agonist for κ-opioid receptor.
Biochem/physiol Actions
Selective κ-opioid receptor agonist. (±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt is known to induce diuresis. U-50488H is found to prevent morphine tolerance when administered along with it.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)