Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 38 800,00 Kč |
O této položce
38 800,00 Kč
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
482.56 g/mol
CMC
1.6 mM (20-25°C), 1.6-1.8
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI key
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
General description
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form lyophilized | form powder |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (GC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| description non-ionic | description - | description - | description non-ionic |
| CMC 1.6 mM (20-25°C), 1.6-1.8 | CMC 100-600 μM | CMC 1.6 mM | CMC 0.15 mM (20-25°C) |
| mol wt 482.56 g/mol | mol wt micellar wt 50000 | mol wt - | mol wt micellar avg mol wt 50,000 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?