Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 520,00 Kč |
250 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 870,00 Kč |
1500 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 20 000,00 Kč |
5000 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 55 500,00 Kč |
20 x 250 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 57 000,00 Kč |
O této položce
1 520,00 Kč
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- in the process of DNA extraction (during gene amplification and sequencing)
- in genotyping[2]
- in polymerase chain reaction (PCR) to study the constitutive production of epithelial neutrophil activating peptide 78 (ENA-78) and interleukin-8 (IL-8)[3]
- for amplification of RNA from primary endothelial cells by conventional PCR[4]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- MgCl2 provided in a separate tube to allow MgCl2 optimization
- Can withstand repeated heating to 95 °C without significant loss of activity
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus) | biological source enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus) | biological source - | biological source bacterial (Thermus aquaticus) |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) DNA sequencing: suitable, PCR: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) genomic analysis |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| suitability suitable for PCR and automated sequencing reactions | suitability suitable for PCR and automated sequencing reactions | suitability suitable for PCR | suitability suitable for molecular biology |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus
flash_point_f
Not applicable
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
9036-19-5
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?