Merck
D2131
Dextrin from corn
Type II, powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-675-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
corn
Quality Segment
type
Type II
form
powder
color
white
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrin from corn
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)