Merck
D127
Dextrorphan tartrate
NMDA-receptor antagonist, powder
Synonyma:
(+)-3-Hydroxy-N-methylmorphinan (+)-tartrate salt, Dextrorphan D-tartrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H23NO · C4H6O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
407.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Dextrorphan tartrate, powder
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
form
powder
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m10/s1
InChI key
RWTWIZDKEIWLKQ-FEBOIHDFSA-N
Application
Dextrorphan tartrate has been used to study its effects on blood glucose levels by targeting pancreatic islets.
Biochem/physiol Actions
Dextrorphan is a noncompetitive NMDA glutamate receptor antagonist that attenuates glutamate neurotoxicity in cortical cell cultures.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrorphan tartrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)