Merck
CLS4975
Corning® aspiration pipettes
volume 1 mL
Synonyma:
pipet
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32070201
Capacity:
1 mL
Material:
polystyrene
Packaging:
pkg of (50 per bag)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polystyrene
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 4975
packaging
pkg of (50 per bag)
capacity
1 mL
volume
1 mL
General description
  • Corning® aspirating pipettes are made of optically clear polystyrene for durability and good mechanical strength.
  • The sterile, ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquid aseptically using vacuum suction.
  • Individually wrapped and bulk packed.
  • Disposable and certified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® aspiration pipettes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)