Přeskočit na
CLS4401
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, individual tube format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 960/cs
Synonyma:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
960 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 650,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32119210
Manufacturer/tradename:
Corning 4401
Material:
polypropylene , round bottom wells clear
Feature:
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 960 bulk packed, pack of 960
3 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene , round bottom wells clear
sterility
non-sterile
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
packaging
case of 960 bulk packed, pack of 960
manufacturer/tradename
Corning 4401
tube O.D.
0.343 in.
tube capacity
1.2 mL
tube working volume
≤1mL
color
clear plate, clear
General description
  • Cluster tubes are composed of 1.2mL 96 individual polypropylene tubes are designed to fit in a standard 96 well microplate format
  • Does not include rack
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS4410CLS4408CLS4411
manufacturer/tradename
Corning 4401
manufacturer/tradename
Corning 4410
manufacturer/tradename
Corning 4408
manufacturer/tradename
Corning 4411
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
material
polypropylene , round bottom wells clear
material
polypropylene , round bottom wells clear
material
polypropylene , round bottom wells clear
material
polypropylene , round bottom wells clear
packaging
case of 960 bulk packed, pack of 960
packaging
pack of 96, case of 960
packaging
case of 120, pack of 120
packaging
pack of 96, case of 960
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
color
clear plate
color
clear plate
color
clear plate
color
clear plate
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)