Přeskočit na
CLS431682
Corning® vent cap, for 5 L Erlenmeyer flasks
polycarbonate bottom (baffled), sterile
Synonyma:
Corning Vent Cap, Vent Cap for 5L Flask, Vented Cap for 5 L Flask
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
24 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 200,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
11 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polycarbonate bottom (baffled), wide-mouth
sterility
sterile
feature
closure type Vented cap
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Corning 431682
capacity
5 L
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS431684CLS431685CLS431252
feature
closure type Vented cap
feature
cap, closure type Vented cap
feature
cap, closure type Vented cap
feature
cap, disposable, Flask style: Erlenmeyer (Fernbach design)
material
polycarbonate bottom (baffled), wide-mouth
material
flat bottom flask, polycarbonate , polypropylene cap, vent cap, wide-mouth , wide-mouth neck
material
flat bottom flask, polycarbonate , polypropylene cap, vent cap, wide-mouth , wide-mouth neck
material
flat bottom flask, polycarbonate , polypropylene cap (vented, Fernbach design), vent cap, wide-mouth , wide-mouth neck
manufacturer/tradename
Corning 431682
manufacturer/tradename
Corning 431684
manufacturer/tradename
Corning 431685
manufacturer/tradename
Corning 431252
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
packaging
pack of 1, case of 4
capacity
5 L
capacity
5 L
capacity
5 L
capacity
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)