Přejít k obsahu
CLS431339
Corning® vented caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks
48mm polypropylene cap, vented, for 2L Plastic Erlenmeyer Flask, sterile, 24/cs
Synonyma:
Corning Erlenmeyer flasks, plastic Erlenmeyer flasks
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
orange polypropylene cap (threaded cap), polypropylene
description
for 2L erlenmeyer flasks
sterility
sterile
feature
disposable, vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
packaging
pack of 1, case of 24
manufacturer/tradename
Corning 431339
neck diam.
48 mm
General description
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)