Přeskočit na
CLS354253
Corning® Cell Recovery Solution
pack of 100 mL
Synonyma:
Cell Recovery Medium, Recovery Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 970,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.7
UNSPSC Code:
41116155
2 970,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pack of 100 mL
manufacturer/tradename
Corning 354253
General description
Corning Cell Recovery Solution, 100 mL, enables the recovery of cells cultured on Corning Matrigel Basement Membrane Matrix for subsequent biochemical analyses.
Quality
Tested for ability to depolymerize a 1mm thick layer of gelled Matrigel Matrix after one hour at 2° to 8°C
Filtered (0.2 μm membrane) and tested for bacteria, fungi, and mycoplasma
Preparation and Storage
Stable for at least three months at 2° to 8°C.
Handling
Corning Cell Recovery Solution is used full strength to recover cells from Corning Matrigel Matrix.
Formulation
Nonenzymatic proprietary solution
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS354270CLS354245CLS354249
description
pack of 100 mL
description
pack of 500 mL
description
from human, pack of 0.25 mg
description
from rat(tail, High Protein), pack of 100 mg
packaging
pack of 100 mL
packaging
pack of 500 mL
packaging
pack of 0.25 mg
packaging
pack of 100 mg
manufacturer/tradename
Corning 354253
manufacturer/tradename
Corning 354270
manufacturer/tradename
Corning 354245
manufacturer/tradename
Corning 354249
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Cell Recovery Solution
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)