Merck
CLS3324
Corning® CellSTACK® accessories
two vented overcaps (orange) and one solid overcap (red) for the universal cap
Synonyma:
cell culture chamber accessory
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
polyethylene , screw cap
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 3324
Packaging:
case of 100
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polyethylene , screw cap
sterility
sterile
feature
disposable
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3324
color
orange
General description
  • Overcaps made from polyethylene
  • Disposable screw cap
  • Filter adapter overcaps (orange) have peel-away covers for inserting barbed disc filters for sterile venting
  • Solid overcap (red) is used in closed systems or applications where venting is not necessary
  • Sterlized by gamma irradiation
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
CLS3324-100EA04061833883907