Přeskočit na
CLS3008
Corning® cell lifter
blade L 19 mm, handle L 180 mm, sterile, case of 100
Synonyma:
cell scrapers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 320,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122103
9 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
sterile
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3008
blade L
19 mm
handle L
180 mm
suitability
suitable for (harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability)
General description
  • Used for scraping cells from dishes and plates
  • Ideal tool for harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability
  • One piece design for better control
  • Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
  • Individually wrapped
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS3010CLS3011C6106
description
blade L 19 mm, handle L 180 mm, sterile, case of 100
description
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile, case of 100
description
blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
description
cell scraper 40 cm handle, 16 mm blade, sterile
handle L
180 mm
handle L
25 cm
handle L
39 cm
handle L
40 cm
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
packaging
case of 100
packaging
case of 100
packaging
case of 100 (individually wrapped)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
blade L
19 mm
blade L
1.8 cm
blade L
3.0 cm
blade L
-
suitability
suitable for (harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
manufacturer/tradename
Corning 3008
manufacturer/tradename
Corning 3010
manufacturer/tradename
Corning 3011
manufacturer/tradename
Greiner 541080
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)