Přeskočit na
C9426
CHAPS hydrate
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC)
Synonyma:
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate, CHAPS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 110,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 110,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H58N2O7S · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
614.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
2 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
zwitterionic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
impurities
<0.04% DMF
mp
157 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
room temp
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
General description
CHAPS is a non-denaturing, zwitterionic sulfobetaine detergent. It is mild and solubilizes membrane proteins and receptors. It is useful for breaking protein-protein interactions. It is a derivative of the naturally occurring bile salts. It has small micellar molecular weight (6,150) and high critical micellar concentration (6 - 10 mM) allowing it to be removed from samples by dialysis.
Application
CHAPS has been used:
  • For membrane permeabilization of cells
  • As a component in lysis buffer for homogenization of liver tissues as well as adipose tissue
  • As a component in denaturing buffer in enzyme characterization
  • As a component of 2D- sample buffer in 2D electrophoresis
  • For protein solubilization in isoelectric focusing
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C3023850500PC5070
CHAPS Avanti Research&#8482; - A Croda Brand
Avanti
850500P
CHAPS
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
400
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPS hydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
68-12-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How do I store CHAPS, once it's dissolved in H2O?
    1 answer
    1. Solutions prepared at 100 mM in water are stable for at least 1 year when stored refrigerated. Note that a prepared solution is available. Please see the link below to review:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/19899