Merck
C9140
Convallatoxin
≥65%
Synonyma:
3β,5α,14-Trihydroxy-19-oxo-5β,20(22)-cardenolide 3-(6-deoxy-α-L-mannopyranoside), Strophanthidin α-L-rhamnopyranoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H42O10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
550.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-086-3
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
concentration
≥65%
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@]3(C=O)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H42O10/c1-15-22(32)23(33)24(34)25(38-15)39-17-3-8-27(14-30)19-4-7-26(2)18(16-11-21(31)37-13-16)6-10-29(26,36)20(19)5-9-28(27,35)12-17/h11,14-15,17-20,22-25,32-36H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,17-,18+,19-,20+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
HULMNSIAKWANQO-JQKSAQOKSA-N
Biochem/physiol Actions
A cardiac glycoside found in lily-of-the-valley with digitalis-like cardiac effects.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Convallatoxin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
B M Anner et al.
The American journal of physiology, 262(5 Pt 2), F843-F848 (1992-05-01)
The investigation of active Na-K transport inhibition by mercury is difficult to perform in a cell because of the presence of numerous other membrane and intracellular proteins modifiable by mercury. Thus purified Na-K-adenosinetriphosphatase (ATPase) molecules performing active transport in an
[Effect of corglycon and vasoactive agents on systemic and cerebral hemodynamics in cerebral infarct].
S M Vinichuk
Vrachebnoe delo, (7)(7), 28-32 (1987-07-01)
[Use of physicochemical analytical methods for assessing the interaction of various drug forms in therapeutic practice].
M N Tsarevskaia et al.
Farmakologiia i toksikologiia, 49(5), 42-44 (1986-09-01)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C9140-100MG04061833619230