Přeskočit na
C8503
Cholesterol
from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
Synonyma:
3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 430,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 130,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 900,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 400,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
67 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H46O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
41141804
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
1 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
sheep wool
Quality Segment
assay
≥92.5% (GC)
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
Application
Cholesterol was used to prepare immune-stimulating complexes to enhance cellular and humoral responses. It was incorporated in animal feed to study the effect of cholesterol-rich diet.
Biochem/physiol Actions
Cholesterol is a lipid makes up about 20-25% of the structural components of the cell membranes. It determines the fluidity and permeability of the membrane, making it permeable to water but not to ions and protons. Cholesterol also regulates the functions of the transporters and signaling proteins present on the plasma membrane. The major sites of cholesterol synthesis are small intestine and liver.
Major component of all biological membranes; ~25% of total brain lipid is cholesterol.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C8667700000P700100P
description
from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
description
Sigma Grade, ≥99%
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
biological source
sheep wool
biological source
sheep wool
biological source
-
biological source
-
assay
≥92.5% (GC)
assay
≥99%
assay
>98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholesterol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?