Merck
C7374
CK-636
≥98% (HPLC)
Synonyma:
CK-0944636; N-[2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-thiophenecarboxamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H16N2OS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
284.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
peach to light pink
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3cccs3
InChI
1S/C16H16N2OS/c1-11-12(13-5-2-3-6-14(13)18-11)8-9-17-16(19)15-7-4-10-20-15/h2-7,10,18H,8-9H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
ACAKNPKRLPMONU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CK-636 binds between Arp2 and Arp3, where it appears to block movement of Arp2 and Arp3 into their active conformation. CK-636 inserts into the hydrophobic core of Arp3 and alters its conformation. Both classes of compounds inhibit formation of actin filament comet tails by Listeria and podosomes by monocytes.
CK-636 inhibits the activity of actin-related protein (Arp)2/3 complex; binds between Arp2 and Arp3, blocks movement of Arp2 and Arp3 into active conformations, inhibits ability to nucleate actin filaments.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)