O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0050
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
General description
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C6817-1EA | 04061832614496 |