Přeskočit na
C4805
β-Cyclodextrin
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Synonyma:
Caraway, Cycloheptaamylose, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 310,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 690,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H70O35
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1134.98
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-493-2
Beilstein/REAXYS Number:
78623
MDL number:
1 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
optical activity
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
Application
β-Cyclodextrin(β-CD) has been used in the synthesis of mono-6-tosyl-CD. It has also been used as a constituent in the serum-free medium to assess the involvement of cholesterol-dependent mechanisms in the uptake of nanoparticles by rat basophilic leukemia cells.
Biochem/physiol Actions
β-Cyclodextrin is the cyclic α heptamer of glucose. It acts as a host to form inclusion compounds with the guests including derivatives of benzene, cyclohexane, adamantane, other alicyclic guests, and also inorganic molecules or ions. It is generally used to solubilize non-polar compounds such a fatty acids, lipids and cholesterol.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W402826C4767PHR1439
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Cyclodextrin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)