O této položce
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 22 kDa
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using HUVEC cell line, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using whole cell extract of the human endothelial ECV304 cell line and the mouse fibroblast NIH3T3 cell line
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAV1(857)
mouse ... Cav1(12389)
rat ... Cav1(25404)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Caveolin-1 antibody produced in rabbit
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C4490-200UL | 04061838104328 |