O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H10N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.17
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98% (GC/HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)C2CCCN12
InChI
1S/C7H10N2O2/c10-6-4-8-7(11)5-2-1-3-9(5)6/h5H,1-4H2,(H,8,11)
InChI key
OWOHLURDBZHNGG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cyclo-Gly-Pro is a neuro-protective compound, an endogenous diketopiperazine, which enhances memory. In the animal model of PD, the compound improved functional recovery when administered after the onset of dyskinesia. It appears that the compound recovery function may result from non-proliferative neurogenesis that results from the inhibition of apoptosis of stem cells and/or the promotion of neuronal-orientated proliferation in the SVZ (subventricular zone).
Cyclo-Gly-Pro is a neuro-protective compound.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C2374-10MG | 04061833217948 |