O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H4N4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
232.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
CNQX, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
InChI key
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409)
Application
CNQX has been used:
- as an α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)/kainate blocker to study its effects on cytoneme formation in pluripotent embryonic stem cells (pESCs)
- glutamate blocker to reduce the synaptic input during current-clamp recordings in central antennal lobe neurons
- as a non-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor blocker to study its effects on the heart rate in rats
Biochem/physiol Actions
Potent, competitive AMPA/kainate glutamate receptor antagonist.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CNQX
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C127-50MG | 04061833467251 |
| C127-25MG | 04061833467244 |
| C127-5MG | 04061832089621 |