Merck
C1154
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt
Powder
Synonyma:
4-Chloro-7-sulfobenz-2-oxa-1,3-diazole ammonium salt, 7-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, 7-Chloro-4-benzofurazansulfonic acid ammonium salt, SBF-Chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H3ClN2O4S · NH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
251.65
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5200152
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt,
assay
>98%
Quality Segment
form
powder
color
brown, light yellow
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, dark yellow
fluorescence
λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5), λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H3ClN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
InChI key
QFHXPBLOMHGYOC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)