Přeskočit na
C0875
Calcein
Powder
Synonyma:
Bis[N,N−bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Fluorescein-bis(methyliminodiacetic acid), Fluorexon
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 510,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 600,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H26N2O13
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
622.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Beilstein/REAXYS Number:
8181068
6 510,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Calcein, Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Quality Segment
description
mixed isomers
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to brown
solubility
NaOH: 50 mg/mL
fluorescence
λex 470 nm; λem 509 nm (pH 7.4)
suitability
suitable for (Suitable for fluorometric determination of Ca Suitable for EDTA titration of Ca in the presence of Mg)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1cc2c(Oc3cc(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)cc1O
InChI key
DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Application
Calcein has been used:
  • in whole cell staining
  • in histomorphometry and micro-computed tomography
  • to label active bone-forming surfaces
Biochem/physiol Actions
Calcein is a calcium-dependent fluorescent molecule. It is mainly required to study bone metabolism under in vivo conditions and helps in the staining of pit area under in vitro conditions. Calcein is used for the fluorometric determination of calcium and EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) titration of calcium.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M1255F6377M8010
Calcein Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Sigma-Aldrich
C0875
Calcein
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for (Suitable for fluorometric determination of Ca Suitable for EDTA titration of Ca in the presence of Mg)
suitability
suitable for indicator for EDTA titration
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 470 nm; λem 509 nm (pH 7.4)
fluorescence
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 368 nm; λem 505 nm in H2O
color
yellow to brown
color
white to light yellow
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
NaOH: 50 mg/mL
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
acetic acid: 10 mg/mL
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is this calcein (C0875) membrane-permeable or membrane-impermeable?
    1 answer
    1. No in-house testing has been performed to determine if Calcein is membrane permeable or membrane impermeable. The literature suggests Calcein appears to be membrane impermeable. Conn's Biological Stains, 10th Edition, page 250 states, "entry of the dye into cells may be achieved by direct insertion of the hydrophilic calcein, or by the uptake of calcein AM with intracellular formation of calcein."
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What are the excitation and emission wavelengths of Calcein, Product C0875?
    1 answer
    1. Conn's Biological Stains, 10th Edition states excitation is at 494 nm in aqueous solutions at pH 9; the emission maximum is 517 nm. Depending upon the pH of the solution, slightly different values have been reported in the literature.
      Helpful?
  4. What is the solubility of Calcein, Product C0875?
    1 answer
    1. Calcein is soluble at a concentration of 50 mg/mL in 1M sodium hydroxide, yielding clear orange to brown solution.
      Helpful?
  5. Is there a reference for using Calcein, Product C0875, to study bone growth?
    1 answer
    1. Clement-Lacroix, P., et al. Osteoblasts are a new target for prolactin: analysis of bone formation in prolactin receptor knockout mice. Endocrinology, 140, 96-105 (1999).
      Helpful?
  6. What is the extinction coefficient of Calcein, Product C0875?
    1 answer
    1. For samples in 1 M sodium hydroxide: E1% = 1040 at 500-504 nm; E1% = 466 at 242-245 nm.