Merck
M8010
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate
Powder
Synonyma:
9,9′-Bis(N-methylacridinium nitrate), Lucigenin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H22N4O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
510.50
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
219-023-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901768
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, used as chemiluminescent reagent
Quality Segment
form
powder
mp
245-250 °C
solubility
acetic acid: 10 mg/mL
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 368 nm; λem 505 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
InChI key
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate has been used in chemiluminescence assay to measure reactive oxygen species production and superoxide production.
Reagent used for the generation of chemiluminescence in the presence of a reductant and oxygen; it is employed in numerous chemiluminescent assays. Lucigenin is specific for superoxide anion radical.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Související obsah
Toll-like receptor-4 is involved in eliciting an LPS-induced oxidative burst in neutrophils
Remer KA, et al.
Immunology Letters, 85, 75-80 (2003)
Survival and in vitro fertility of boar spermatozoa frozen in the presence of superoxide dismutase and/or catalase.
Roca J
Journal of Andrology, 26, 15-15 (2005)
Neutrophil superoxide release and plasma C-reactive protein levels pre- and post-periodontal therapy.
Ling MR
Journal of Clinical Periodontology, 43, 652-652 (2016)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M8010-5G04061832343600
M8010-1G04061834062578
M8010-500MG04061834062585