O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Biohazard disposal stand, Floor stand
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0003
L × W × H
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
General description
Frame constructed of 1/2 in. O.D. aluminum tubing with baked epoxy coating, rubber tips, and a polystyrene drip tray. Folds flat for storage.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?