O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Scienceware® biohazard disposal bags, W × H × thickness 25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in., red, pack of 200
description
Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
packaging
pack of 200
manufacturer/tradename
Bel-Art F13164-2535
W × H × thickness
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in.
color
red
Související kategorie
Features and Benefits
Bright red polypropylene bags include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages (English, Spanish, French, German) for added safety.
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135˚C (275˚F)
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?