O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Scienceware® biohazard disposal bags, W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in., red, pack of 100
description
Imprinted in black with Biohazard symbol.
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0000
W × H × thickness
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
color
red
Související kategorie
Application
Scienceware® biohazarddisposal bags are suitable for disposing of tips and tubes.
Features and Benefits
- ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests .
- For space-saving disposal in fume hoods or on bench tops, use with Poxygrid® Benchtop Biohazard Bag Holder (H13193-1000) and Cover (F13193-0102).
- Autoclave friendly at 121°C (250°F)
- Possesses a long flap for easy opening
- Made of high molecular weight high-density (HMHD) polyethylene
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?