Merck
B7026
Sun bag, transparent
pore size 0.02 μm, Autoclavable
Synonyma:
transparent bag
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
with attached stainless steel Poros filter
W × H × L
320 mm × 450 mm × 200 mm
filter L × W
45 mm × 42 mm
filter size
24 mm
pore size
0.02 μm
application(s)
agriculture
General description
Originally developed for mushroom culture this bag may be adapted for the culture of microshoots.
Application
Transparent sun bag has been used to cover the seedlings planted in a pot/vessel from Cichorium intybus L and Pinus resinosa to ensure growth. It has also been used to place the culture tubes to study the pathogenicity of Xanthomonas strains on Pistacia vera plants.
Features and Benefits
  • Gusseted, square bottom for additional stability
  • Poros stainless steel filter for gas exchange
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)