O této položce
biological source
Aloe barbadensis Miller leaves
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, light yellow to yellow
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aloin
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| B6906-25MG | 04061835366170 |
| B6906-100MG | 04061835366163 |