Merck
B6430
Nalgene® dropper bottle with screw closure
capacity 4 mL, white bottle, white cap
Synonyma:
bottle dropper, dropper bottles, Dropper container, Dropper flask, Nalgene 2751-9125, dispensing bottle
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nalgene® dropper bottle with screw closure, capacity 4 mL, white bottle, white cap
material
low-density polyethylene
round bottle
white bottle
joint
Joints threaded neck (15-415)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2751-9125
capacity
4 mL
color
white cap
Features and Benefits
  • Nalgene® dropper bottles with screw closure is an alternative to various pipetting devices.
  • The tip ensures accurate dispensing of 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time.
  • Chemically resistant to most reagents.
  • LDPE clear transparent bottles for easy sample visualization.
  • Leak-proof closure - prevents sample loss.
  • Control dispensing tip ensures a secure fit.
  • Suitable for use in biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)